Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato clase A con tapón de polipropileno BLAUBRAND™, con certificado
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
200 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye tapón de vidrio ámbar, intercambiable con tapón de polipropileno.
- El matraz ámbar oscuro protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro.
- Número de lote y certificado incluidos en el embalaje.
- Se entrega con certificado individual de conformidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042. Certificado de calibración DAkkS previa solicitud. |
| Material del cierre | Vidrio |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,06 ml |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Tolerancia | ±0,06 ml |
| Mostrar más |