Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato de clase A con tapón de vidrio Blaubrand™, con certificado
Código de producto. 15845552 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15845552 1000 ml cada uno
15804978 10 ml cada uno
15814978 20 ml cada uno
15815552 25 ml cada uno
15824978 50 ml cada uno
15825552 100 ml cada uno
15835552 200 ml cada uno
15834978 500 ml cada uno
8 options
Código de producto. 15845552
Marca: BRAND™ 937411
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. Incluye un tapón de polipropileno, pero se puede intercambiar con un tapón de vidrio ámbar. El matraz oscuro protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro. Se entrega con certificado individual de conformidad.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • El vidrio oscuro protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro.
  • Incluye un tapón de polipropileno, pero se puede intercambiar con un tapón de vidrio ámbar.
  • Número de lote y certificado incluidos. Se entrega con certificado individual de conformidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042. Certificados de calibración DAkkS y USP previa solicitud.
Material del cierre Polipropileno
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,4 ml
Estilo de cuello Estrecha
N.º por caja 2 unidad
Tolerancia ±0,4 ml
Clase A
Tamaño del tapón 24/29