Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato de clase A con tapón de vidrio Blaubrand™, con certificado
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- El vidrio oscuro protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro.
- Incluye un tapón de polipropileno, pero se puede intercambiar con un tapón de vidrio ámbar.
- Número de lote y certificado incluidos. Se entrega con certificado individual de conformidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042. Certificados de calibración DAkkS y USP previa solicitud. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,06 ml |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Tolerancia | ±0,06 ml |
| Mostrar más |