Learn More
BRAND™ Matraz aforado USP de clase A de vidrio de borosilicato Blaubrand™ Código de producto.: 10663543
En stock
Solo quedan null
Añadir a la cesta
BRAND™ Matraz aforado USP de clase A de vidrio de borosilicato Blaubrand™
Código de producto. 10663543 Tienda Brand Productos
200 ml, 14/23, paquete de 2
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10663543
Marca: BRAND™ 36950
Pruebas agrocientíficas
Usar código promocional 24136 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato de clase A y cumple con las normas DIN EN ISO 1042. El matraz aforado USP de clase A de vidrio de borosilicato BRAND™ Blaubrand™ incluye tapón de polipropileno y certificado de lote de la USP. El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Tapón de polipropileno incluido.
  • El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
  • Calibrado «para contener» (TC, in)
  • Certificado de lote de USP incluido. Certificado individual de USP disponible bajo solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0.10 ml
N.º por caja 2 unidad
Clase A
Tamaño del tapón 14/23
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    • Multiple Manufacturers
      Utiliza el código promocional 24136 para conseguir un ahorro increíble.
      Promo Code: 24136
      Expires2025-10-26
      Days
      57
      Hours
      20
      Minutes
      4
      Seconds
      57
    Título del producto
    BRAND™ Matraz aforado USP de clase A de vidrio de borosilicato Blaubrand™ >