Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Cumple con DINEN ISO 1042
- Clase B
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye tapón de polipropileno
- El marcado DE-M en esmalte blanco permite una rápida comprobación del volumen
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,25 ml |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Tolerancia | ± 0,25 ml |
| Clase | B |
| Mostrar más |