Learn More
Brand™ Matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato Silberbrand™
Código de producto. 11878351 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Límite de error:
±0,06 ml
±0,09 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±0,9 ml
±1,8 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Límite de error unitSize
11878351 200 ml 14/23 ±0,25 ml paquete de 2
11858351 50 ml 12/21 ±0,09 ml 2 PCS
11838351 10 ml 10/19 ±0,06 ml paquete de 2
12683566 20 ml 10/19 ±0,06 ml paquete de 2
11848351 25 ml 10/19 ±0,06 ml paquete de 2
11868351 100 ml 12/21 ±0,15 ml paquete de 2
11888351 250 ml 14/23 ±0,25 ml 2 PCS
10211741 1000 ml 24/29 ±0,6 ml cada uno
10291831 2000 ml 29/32 ±0,9 ml cada uno
10663001 5 l 34/35 ±1,8 ml cada uno
11898351 500 ml 19/26 ±0,4 ml paquete de 2
11 options
Código de producto. 11878351
Marca: Brand™ 36750
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato BRAND™ Silberbrand™ incluye tapón de polipropileno. El marcado DE-M en esmalte blanco permite una rápida comprobación del volumen.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con DINEN ISO 1042
  • Clase B
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye tapón de polipropileno
  • El marcado DE-M en esmalte blanco permite una rápida comprobación del volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,25 ml
N.º por caja 2 unidad
Tolerancia ± 0,25 ml
Clase B
Tamaño del tapón 14/23