Learn More
Brand™ Matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato Silberbrand™
Código de producto. 10663001 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Límite de error:
±0,06 ml
±0,09 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±0,9 ml
±1,8 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Límite de error unitSize
10663001 5 l 34/35 ±1,8 ml cada uno
11858351 50 ml 12/21 ±0,09 ml 2 PCS
11838351 10 ml 10/19 ±0,06 ml paquete de 2
12683566 20 ml 10/19 ±0,06 ml paquete de 2
11848351 25 ml 10/19 ±0,06 ml paquete de 2
11868351 100 ml 12/21 ±0,15 ml paquete de 2
11878351 200 ml 14/23 ±0,25 ml paquete de 2
11888351 250 ml 14/23 ±0,25 ml 2 PCS
10211741 1000 ml 24/29 ±0,6 ml cada uno
10291831 2000 ml 29/32 ±0,9 ml cada uno
11898351 500 ml 19/26 ±0,4 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10663001 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 36755
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato BRAND™ Silberbrand™ incluye tapón de polipropileno. El marcado DE-M en esmalte blanco permite una rápida comprobación del volumen.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con DINEN ISO 1042
  • Clase B
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye tapón de polipropileno
  • El marcado DE-M en esmalte blanco permite una rápida comprobación del volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 5 l
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±1,8 ml
N.º por caja 1 unidad
Tolerancia ±1,8 ml
Clase B
Tamaño del tapón 34/35