Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato de clase A con tapón de vidrio Blaubrand™
Código de producto. 11844180 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 ml
50 mL
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecha
Límite de error:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0.10 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11844180
Marca: BRAND™ 37451
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de vidrio ámbar de borosilicato de clase A con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ protege los líquidos sensibles a la luz del deterioro. Se adjuntan el número de lote y el certificado con el embalaje. Certificado de calibración DakkS disponible previa solicitud.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye tapón de vidrio ámbar, intercambiable con tapón de polipropileno.
  • El matraz ámbar oscuro protege los líquidos fotosensibles frente al deterioro.
  • Número de lote y certificado incluidos en el embalaje.
  • Certificado de calibración DakkS disponible previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042. Certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
Material del cierre Vidrio
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,15 ml
Estilo de cuello Estrecha
N.º por caja 2 unidad
Tolerancia ±0,15 ml
Clase A
Tamaño del tapón 14/23