Learn More
BRAND™ Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato BLAUBRAND™ con tapón de vidrio
Tienda Brand Productos
Click to view available options
:
Capacidad: 20 ml
Descripción
- Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
- Tapón de vidrio
- Graduaciones en azul
- Marcado DE-M
- DIN EN ISO 1042
- Incluye certificado de lote USP
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para contener (TC, In) |
| Certificaciones/conformidad | USP, DIN EN ISO 1042 |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,02 ml |
| N.° por paquete | 2 |
| Clase | A |