Description
- Fabricado con vidrio de borosilicato.
- Cumple con las normas DIN EN ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye certificado y número de lote.
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
- La superficie plana evita que se vuelque y mejora la estabilidad.
- Incluye tapón de polipropileno.
Specifications
Specifications
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 y certificados de calibración USP y DAkkS disponibles previa solicitud. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,04 ml |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Tolerancia | ±0,04 ml |
| Graduated | Sí |
| Show More |