Learn More
Brand™ Matraces aforados Blaubrand™ de vidrio de borosilicato clase A
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
7/16
Límite de error:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato.
- Cumple con las normas DIN EN ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye certificado y número de lote.
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
- La superficie plana evita que se vuelque y mejora la estabilidad.
- Incluye tapón de polipropileno.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 y certificados de calibración USP y DAkkS disponibles previa solicitud. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,025 ml |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Tolerancia | ±0,025 ml |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |