Learn More
BRAND™ Matraces aforados de vidrio BLAUBRAND™, clase A, USP, certificado
Código de producto. 15123129 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
20 ml
25 ml
50 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Color unitSize
15123129 20 ml 10/19 Transparente paquete de 2
15158434 5 ml NS 10/19 Transparente paquete de 2
15192726 25 ml NS 10/19 Transparente paquete de 2
15188264 50 ml NS 12/21 Transparente paquete de 2
15178264 200 ml NS 14/23 Transparente paquete de 2
15158264 250 ml NS 14/23 Transparente paquete de 2
15891148 500 ml NS 19/26 Transparente paquete de 2
15359332 1000 ml NS 24/29 Transparente cada uno
15204069 2000 ml NS 29/32 Transparente cada uno
15613967 5 ml NS 10/19 Ámbar paquete de 2
15623967 10 ml NS 10/19 Ámbar paquete de 2
15633967 20 ml NS 10/19 Ámbar paquete de 2
15262845 50 ml NS 12/21 Ámbar paquete de 2
15600327 200 ml NS 14/23 Ámbar paquete de 2
15282845 250 ml NS 14/23 Ámbar paquete de 2
15643967 500 ml NS 19/26 Ámbar paquete de 2
15663967 1000 ml NS 24/29 Ámbar cada uno
17 options
Código de producto. 15123129
Marca: BRAND™ 36975
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indispensable para la preparación de diluciones y soluciones estándar
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Calibrado «para contener» (TC, pulgadas)
  • Tapón de vidrio incluido.
  • El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
  • Incluye certificado de lote USP. Certificado individual de USP disponible bajo solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud.
Material del cierre Vidrio
Color Transparente
Capacidad (métrico) 20 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ± 0,02 ml de la USP
N.º por caja 2 unidad
Tipo de producto Volumetric Flask
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Graduated No
Mouth Style Narrow
Esterilidad Non-sterile
Clase A
Forma del fondo Round
Tamaño del tapón 10/19