Learn More
Blasticidin S HCl, Corning™
Descripción
- N.º de CAS: 3513-03-9
- Fórmula: C17H26N8O5 •HCl
- Sustancia pura/mezcla: Sustancia
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Blasticidin S HCl |
| Color | Blanco |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Blasticidina |
| Cantidad | 50 mg |