Learn More
Brady™ Tarjetas indicadoras de tela de vinilo de color blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tarjetas para marcadores de cables (colores sólidos NEMA) |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Reposicionable |
| Recubrimiento | Revestimiento de polímero |
| Color | Azul oscuro |
| Acabado | Mate |
| Material | Paño de vinilo |
| Tipo de producto | Tarjeta indicadora |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de cables |
| Cantidad | 900/Paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +80 °C |
| Mostrar más |