missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Negro/plata, zapato bajo 65577 - Anchura 10

Código de producto. 17222061 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17222061 35 1 par
17232061 36 1 par
17242061 37 1 par
17252061 38 1 par
17262061 39 1 par
17272061 40 1 par
17282061 41 1 par
17292061 42 1 par
17202071 43 1 par
17212071 44 1 par
17222071 45 1 par
17232071 46 1 par
17242071 47 1 par
17252071 48 1 par
17262071 49 1 par
17272071 50 1 par
17282071 51 1 par
17292071 52 1 par
18 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17222061

Marca: Uvex 6557735

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los zapatos de seguridad Uvex 1 protegen y apoyan el movimiento natural del cuerpo humano al reducir la presión y la tensión; clases de protección S1 y S2

Zapato con estampado Uvex 1 6557.7 S2 SRC

  • Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
  • Ligeros y flexibles
  • Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Fabricados con nueva tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
  • Tecnología Uvex Climazone para una comodidad óptima
  • Material superior de microvelour de alta tecnología transpirable y resistente al agua
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Incluye cordones elásticos para un ajuste individual rápido
    • También se proporcionan cordones normales
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Suela cómoda extraíble, antiestática, con sistema de control de la humedad y absorción de impactos adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta suaves y acolchados
  • Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
    • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 6557.7
  • Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Negro, Plata
Material Microvelour
Tamaño 35
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Estrecho
Modelo Uvex 1
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.