Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio transparente de tipo 1 con cuentagotas
Código de producto. 14883572 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
14883572 10 mL paquete de 40
14863572 5 ml paquete de 40
2 options
Código de producto. 14883572
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Provides for accurate, reliable dispensing of various samples. Fisherbrand™ Type 1 Clear Glass Vials, with Dropper Assembly are manufactured from clear Type 1 neutral glass.
  • Con cuello de rosca
  • Con tapones y bulbos negros
  • Los cuentagotas están montados pero no ajustados a los viales
  • Cuentagotas compuesto por un tubo de cuentagotas de vidrio transparente acoplado a un tapón de polipropileno con un bulbo de caucho natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Borosilicate Glass
Volumen (métrico) 10 mL
Estilo de cuello Rosca
Estilo de rosca Rosca
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Dropper Screw Cap
Cantidad 40/Pk.
Altura (métrico) 58 mm
Tipo de producto Screw Thread Vial