Descripción
- Con cuello de rosca
- Con tapones y bulbos negros
- Los cuentagotas están montados pero no ajustados a los viales
- Cuentagotas compuesto por un tubo de cuentagotas de vidrio transparente acoplado a un tapón de polipropileno con un bulbo de caucho natural
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Estilo de cuello | Rosca |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Dropper Screw Cap |
| Cantidad | 40/Pk. |
| Altura (métrico) | 43 mm |
| Mostrar más |