Learn More
- Home
- Products
- Tapones y cierres
- Tapones para frascos
- Kautex™ Tapones de rosca de polipropileno negro
Kautex™ Tapones de rosca de polipropileno negro
Código de producto. 10568822| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Diámetro (métrico) | Incluye | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10568822 | Frasco de 250 y 350 mL | 45 mm | sin anillo de seguridad | cada uno |
| 15921421 | Frasco de 50 mL | 25 mm | sin anillo de seguridad | paquete de 100 |
| 10697161 | Frasco de 50 mL | 25 mm | sin anillo de seguridad | cada uno |
| 15981471 | Frasco de 100 ml | 32 mm | sin anillo de seguridad | paquete de 100 |
| 10628271 | Frasco de 100 ml | 32 mm | sin anillo de seguridad | cada uno |
| 15921411 | Frasco de 50 mL | 32 mm | sin anillo de seguridad | paquete de 100 |
| 10615331 | Frasco de 50 mL | 32 mm | sin anillo de seguridad | cada uno |
| 10749221 | Frasco de 100 ml | 40 mm | con anillo de seguridad | 1 PCS |
| 15981451 | Frasco de 100 ml | 40 mm | con anillo de seguridad | paquete de 100 |
| 10632371 | Frasco de 100 ml | 40 mm | sin anillo de seguridad | cada uno |
| 15931411 | Frasco de 100 ml | 40 mm | sin anillo de seguridad | paquete de 100 |
| 15991471 | Frasco de 250 y 350 mL | 45 mm | sin anillo de seguridad | paquete de 100 |
| 10360811 | Frasco de 200 y 300 mL | 50 mm | sin anillo de seguridad | 1 PCS |
| 15941411 | Frasco de 200 y 300 mL | 50 mm | sin anillo de seguridad | paquete de 100 |
| 15991451 | Frasco de 200 y 300 mL | 50 mm | con anillo de seguridad | paquete de 100 |
| 15901481 | Frasco de 500, 750 y 1000 mL | 54 mm | sin anillo de seguridad | paquete de 100 |
| 10569252 | Frasco de 500, 750 y 1000 mL | 54 mm | sin anillo de seguridad | cada uno |
| 15951411 | Frasco de 500 ml | 65 mm | sin anillo de seguridad | paquete de 100 |
| 10129570 | Frasco de 500 ml | 65 mm | sin anillo de seguridad | cada uno |
| 17888167 | Frasco de 500 ml | 65 mm | con anillo de seguridad | paquete de 100 |
| 10483511 | Frasco de 2000 mL | 80 mm | sin anillo de seguridad | 1 PCS |
| 17898147 | Frasco de 2000 mL | 80 mm | sin anillo de seguridad | paquete de 100 |
| 15961411 | Frasco de 750 y 1000 mL | 80 mm | sin anillo de seguridad | paquete de 100 |
| 10087950 | Frasco de 750 y 1000 mL | 80 mm | sin anillo de seguridad | 1 PCS |
| 10491771 | Frasco de 1500, 2500 y 4000 mL | 80 mm | sin anillo de seguridad | cada uno |
Código de producto. 10568822
Marca: Kautex™ 2000971153
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Incluye | sin anillo de seguridad |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño de rosca (métrico) | 00 mm |
| Material de revestimiento | Inserto de espuma de polietileno |
| Acabado del cuello | 00 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de 250 y 350 mL |
| Diámetro (métrico) | 45 mm |