Learn More
Kautex™ Tapones de rosca de polipropileno negro
Código de producto. 10483511
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de 100 ml
Frasco de 1500, 2500 y 4000 mL
Frasco de 200 y 300 mL
Frasco de 2000 mL
Frasco de 250 y 350 mL
Frasco de 500 ml
Frasco de 500, 750 y 1000 mL
Frasco de 50 mL
Frasco de 750 y 1000 mL
Diámetro (métrico):
25 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
54 mm
65 mm
80 mm
Incluye:
con anillo de seguridad
sin anillo de seguridad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 100
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) Incluye unitSize
10483511 Frasco de 2000 mL 80 mm sin anillo de seguridad 1 PCS
15921421 Frasco de 50 mL 25 mm sin anillo de seguridad paquete de 100
10697161 Frasco de 50 mL 25 mm sin anillo de seguridad cada uno
15981471 Frasco de 100 ml 32 mm sin anillo de seguridad paquete de 100
10628271 Frasco de 100 ml 32 mm sin anillo de seguridad cada uno
15921411 Frasco de 50 mL 32 mm sin anillo de seguridad paquete de 100
10615331 Frasco de 50 mL 32 mm sin anillo de seguridad cada uno
10749221 Frasco de 100 ml 40 mm con anillo de seguridad 1 PCS
15981451 Frasco de 100 ml 40 mm con anillo de seguridad paquete de 100
10632371 Frasco de 100 ml 40 mm sin anillo de seguridad cada uno
15931411 Frasco de 100 ml 40 mm sin anillo de seguridad paquete de 100
15991471 Frasco de 250 y 350 mL 45 mm sin anillo de seguridad paquete de 100
10568822 Frasco de 250 y 350 mL 45 mm sin anillo de seguridad cada uno
10360811 Frasco de 200 y 300 mL 50 mm sin anillo de seguridad 1 PCS
15941411 Frasco de 200 y 300 mL 50 mm sin anillo de seguridad paquete de 100
15991451 Frasco de 200 y 300 mL 50 mm con anillo de seguridad paquete de 100
15901481 Frasco de 500, 750 y 1000 mL 54 mm sin anillo de seguridad paquete de 100
10569252 Frasco de 500, 750 y 1000 mL 54 mm sin anillo de seguridad cada uno
15951411 Frasco de 500 ml 65 mm sin anillo de seguridad paquete de 100
10129570 Frasco de 500 ml 65 mm sin anillo de seguridad cada uno
17888167 Frasco de 500 ml 65 mm con anillo de seguridad paquete de 100
17898147 Frasco de 2000 mL 80 mm sin anillo de seguridad paquete de 100
15961411 Frasco de 750 y 1000 mL 80 mm sin anillo de seguridad paquete de 100
10087950 Frasco de 750 y 1000 mL 80 mm sin anillo de seguridad 1 PCS
10491771 Frasco de 1500, 2500 y 4000 mL 80 mm sin anillo de seguridad cada uno
25 options
Código de producto. 10483511
Marca: Kautex™ 2000070755
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Negro
Incluye sin anillo de seguridad
Material Polipropileno
Tamaño de rosca (métrico) 00 mm
Material de revestimiento Inserto de espuma de polietileno
Acabado del cuello 00 mm
Tipo de producto Tapón de rosca
Para utilizar con (equipo) Frasco de 2000 mL
Diámetro (métrico) 80 mm