Learn More
Fisherbrand™ Tapones de rosca con polipropileno negro para viales de vidrio para muestras
Código de producto. 15384789 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
15384789 10 mm paquete de 300
15304799 18 mm paquete de 300
15314799 22 mm paquete de 300
15324799 28 mm paquete de 300
15394789 15 mm paquete de 300
5 options
Código de producto. 15384789
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se ajustan de forma segura para sellar viales de muestras con cuello de rosca de vidrio de perfil alto o achaparrado. Los tapones de rosca de polipropileno negro para viales de vidrio para muestras Fisherbrand™ están revestidos de aluminio y disponibles en varios tamaños para adaptarse a una gran variedad de viales de perfil alto o achaparrado.
  • Diseñados específicamente para el uso con viales de muestras de cuello de rosca de vidrio Fisherbrand™
  • Construcción de polipropileno con revestimiento laminado
  • Encajan en viales de formato alto o achaparrado
  • Disponibles en una gran variedad de tamaños para corresponderse con las especificaciones de los viales
  • Los viales de muestras de cuello de rosca son aptos para medios, diagnóstico, almacenamiento, visualización y aplicaciones de recogida de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 10 mm