Learn More
Gravis Tapones de rosca de polipropileno negro
Código de producto. 11783793
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
48 mm de AT
58 mm de AT
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
11783793 58 mm de AT 100 PCS
11733793 48 mm de AT 100 PCS
2 options
Código de producto. 11783793
Marca: Gravis B00466S100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un cierre seguro para una gran variedad de tamaños de cuello de frasco. Los tapones de rosca de polipropileno negro Gravis son duraderos y resistentes.
  • Resistentes al agua
  • Disponibles con revestimientos de espuma de polietileno o de polivinilo
Especificaciones
Color Negro
Material Polipropileno
N.° por paquete Paquete de 100
Cantidad 100/paquete
Tamaño de rosca (métrico) 58 mm de AT
Material de revestimiento Espuma de polietileno
Tipo de producto Tapón