Learn More
Gravis Tapones de rosca de resina fenólica negra
Código de producto. 11753843
Change view
Click to view available options
Material de revestimiento:
Butilo/PTFE
Cartón con recubrimiento de polietileno
Caucho
Espuma de polietileno
Polivinilo
Tamaño de rosca (métrico):
18 mm
28 mm de PVDC
28 mm
30 mm
33 mm de AS
38 mm de AT
40 mm
48 mm de AS
Poliex de 18 mm
Poliex de 28 mm
Poliex de 30 mm
Poliex de 35 mm
Poliex de 40 mm
Teflon™ de 18 mm
Teflon™ de 30 mm
Teflon™ de 35 mm
Teflon™ de 40 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Material de revestimiento Tamaño de rosca (métrico) unitSize
11753843 Caucho 30 mm paquete de 100
11793783 Cartón con recubrimiento de polietileno 48 mm de AS paquete de 100
11703793 Cartón con recubrimiento de polietileno 33 mm de AS 100 PCS
11713793 Espuma de polietileno 38 mm de AT paquete de 100
11743853 Espuma de polietileno Poliex de 18 mm 100 PCS
11723863 Espuma de polietileno Poliex de 28 mm 100 PCS
11733863 Espuma de polietileno Poliex de 30 mm 100 PCS
11743863 Espuma de polietileno Poliex de 35 mm 100 PCS
11753863 Espuma de polietileno Poliex de 40 mm 100 PCS
11705176 Polivinilo 28 mm de PVDC 100 PCS
11793843 Butilo/PTFE Teflon™ de 18 mm 100 PCS
11713853 Butilo/PTFE Teflon™ de 30 mm paquete de 100
11723853 Butilo/PTFE Teflon™ de 35 mm paquete de 100
11733853 Butilo/PTFE Teflon™ de 40 mm paquete de 100
11713843 Caucho 18 mm paquete de 100
11743843 Caucho 28 mm 100 PCS
11773843 Caucho 40 mm paquete de 100
17 options
Código de producto. 11753843
Marca: Gravis P02030S100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un cierre seguro para una gran variedad de tamaños de cuello de frasco. Los tapones de rosca de resina fenólica negra Gravis son duraderos y resistentes.
  • Revestimientos de cartón con recubrimiento de polietileno resistentes a temperaturas de hasta 80 °C
  • Revestimientos de caucho totalmente esterilizables en autoclave
  • Revestimientos de espuma de polietileno resistentes a temperaturas de hasta 60 °C
  • Revestimientos de butilo/PTFE totalmente esterilizables en autoclave
Especificaciones
Color Negro
Material Resina fenólica
N.° por paquete Paquete de 100
Cantidad 100/paquete
Tamaño de rosca (métrico) 30 mm
Material de revestimiento Caucho
Tipo de producto Tapón