Learn More
Gravis Tapones de rosca de resina fenólica negra
Descripción
- Revestimientos de cartón con recubrimiento de polietileno resistentes a temperaturas de hasta 80 °C
- Revestimientos de caucho totalmente esterilizables en autoclave
- Revestimientos de espuma de polietileno resistentes a temperaturas de hasta 60 °C
- Revestimientos de butilo/PTFE totalmente esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Resina fenólica |
| N.° por paquete | Paquete de 100 |
| Cantidad | 100/paquete |
| Tamaño de rosca (métrico) | Teflon™ de 35 mm |
| Material de revestimiento | Butilo/PTFE |
| Tipo de producto | Tapón |