Learn More
Fisherbrand™ Tapón de polietileno con revestimiento de cono de PE
Código de producto. 11598172 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
20-400
24-400
28-400
33-400
38-400
Cantidad:
1600/caja
4100/caja
5500/caja
576/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1600
paquete de 3100
paquete de 4100
paquete de 5500
paquete de 576
Código de producto. Acabado del cuello Cantidad unitSize
11598172 28-400 576/caja paquete de 3100
11538172 20-400 5500/caja paquete de 5500
15592351 24-400 576/caja paquete de 576
15763575 24-400 4100/caja paquete de 4100
15512361 33-400 576/caja paquete de 576
11538182 38-400 1600/caja paquete de 1600
15573261 38-400 576/caja paquete de 576
7 options
Código de producto. 11598172
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forms an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier. Fisherbrand™ Black Phenolic PolyCone Caps are crack resistant.
PolyCone Lined Phenolic Caps form an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier. This liner molds itself around the sealing areas of the finish as the cap is screwed on, virtually eliminating leakage, evaporation, contamination, binding and backing off. Great for everything from liquids, to soaps, to macro-invertebrates.
  • Liner molds itself around the sealing areas of finish as cap is screwed on
  • Eliminates leakage, evaporation, contamination, binding and backing off
Especificaciones
Color Negro
Material Resina fenólica
Cantidad 576/caja
Material de revestimiento PolyCone
Acabado del cuello 28-400
Tipo de producto Polycone Cap