Learn More
Fisherbrand™ Tapones fenólicos negros
Código de producto. p-7144783 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
Cantidad:
12
576
1600
3100
5500
Tamaño de la unidad:
paquete de 1600
paquete de 3100
paquete de 5500
paquete de 576
Código de producto. Acabado del cuello Cantidad unitSize
16174397 38-400 1600 paquete de 1600
16134587 20-400 576 paquete de 576
16498115 20-400 5500 paquete de 5500
16144587 24-400 12 paquete de 576
16154587 22-400 12 paquete de 576
16174587 18-400 12 paquete de 576
16164587 15-425 576 paquete de 576
16184587 28-400 576 paquete de 576
16134617 28-400 3100 paquete de 3100
16104597 38-400 12 paquete de 576
16194587 33-400 576 paquete de 576
11 options
Código de producto. 16174397
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de Poly-Seal está fabricado con polietileno de baja densidad. Para su uso con varios frascos de vidrio moldeado Fisherbrand
El revestimiento cónico exclusivo diseño ofrece una retención de par superior y características de sellado excelentes
Especificaciones
Color Negro
Cantidad 1600
Color del tapón Negro
Acabado del cuello 38-400
Closure Included No
Revestimiento del tapón Cono de polietileno
Material del cierre Fenólico