Learn More
mb2 Taburete oscilante negro asiento redondo
Descripción
- Taburete oscilante con pivote articulado sobre base redonda
- Asegura una buena estabilidad
- Asiento acolchado de tela sobre espuma de poliuretano
- Regulación de altura mediante cilindro neumático de 580 a 860 mm
- Base pivotante aluminio negro ø400 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Stool |
| Color | Negro |
| Ajustable (altura) | Yes |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Diámetro de base (métrico) | 400 mm |
| Diámetro del asiento (métrico) | 300 mm |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Altura del asiento | 580 to 860 mm |
| Peso (métrico) | 6,58 kg |
| Con reposabrazos | No |
| Mostrar más |