Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Bandeja para hielo de laboratorio aislada de color negro
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Temperature range: -196°C to 90°C
- Non-sweating, superior insulation properties
- Leakproof
- Chemical resistant
- Floating tube racks available (float in water, dry ice slurries and liquid nitrogen) For use with dry ice, dry ice alcohol slurries and liquid nitrogen.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | For use with ice, dry ice, dry ice alcohol slurries and liquid nitrogen |
| Material | Foam Polymer |
| Tipo | Insulated Lab Ice Pan |
| Color | Black |
| Capacidad (métrico) | 9 L |
| Intervalo de temperatura | -196°C to +90°C |