Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta negras de formato colgante para Hamilton Microlab™ Star Line y Nimbus™, paquete de 5
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15581393 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Unit Size:
paquete de 3840
paquete de 5760
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15581393
Brand: Axygen™ HT1000CBKHTR5
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Compatibles con estaciones de trabajo de manipulación de líquidos automatizadas Hamilton Microlab™ Star Line y Nimbus™
Axygen ofrece una opción alternativa para su sistema Hamilton™ STARline.
Estas puntas están:
  • Fabricadas según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
  • Disponibles en versión no estéril, estéril, no filtrada y filtrada
  • Disponibles en puntas de polipropileno transparentes o negras conductoras
  • Disponibles en formato de gradilla de puntas colgantes de 96 pocillos, gradilla de puntas anidadas y formato de gradilla de colocación sobre mesa individual
  • Diseñadas para las estaciones de trabajo Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) 1000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Negro
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Declaraciones de limpieza Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Para utilizar con (aplicación) Disponibles en cuatro tamaños y diseñadas específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton™; además permiten un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones
Formato Rack de puntas colgante
Estilo de punta Automatización
Envase 5 gradillas/paquete, 8 paquetes/caja
Para utilizar con (equipo) Hamilton MICROLAB Nimbus
Material Polipropileno
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.