Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta negras de formato colgante para Hamilton Microlab™ Star Line y Nimbus™, paquete de 5
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15531403 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
50 μl
300 μl
1000 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Tamaño de la unidad:
paquete de 3840
paquete de 5760
Código de producto. 15531403
Marca: Axygen™ HT300CBKHTRS5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatibles con estaciones de trabajo de manipulación de líquidos automatizadas Hamilton Microlab™ Star Line y Nimbus™
Axygen ofrece una opción alternativa para su sistema Hamilton™ STARline.
Estas puntas están:
  • Fabricadas según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
  • Disponibles en versión no estéril, estéril, no filtrada y filtrada
  • Disponibles en puntas de polipropileno transparentes o negras conductoras
  • Disponibles en formato de gradilla de puntas colgantes de 96 pocillos, gradilla de puntas anidadas y formato de gradilla de colocación sobre mesa individual
  • Diseñadas para las estaciones de trabajo Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 300 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Negro
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Declaraciones de limpieza Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Para utilizar con (aplicación) Disponibles en cuatro tamaños y diseñadas específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton™; además permiten un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones
Formato Rack de puntas colgante
Estilo de punta Automatización
Envase 5 gradillas/paquete, 12 paquetes/caja
Para utilizar con (equipo) Hamilton MICROLAB Nimbus