Learn More
Eritocromo negro T, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 g/L |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Olor | Specific |
| Color | Negro |
| Cantidad | 1 L |
| Forma física | Líquido |