Learn More
Thermo Scientific™ Puntas Molecular BioProducts™ BioRobotix™ para sistemas universales Qiagen™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10428472
Click to view available options
Volumen (métrico):
300 μl
1000 μl
1100 μl
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. 10428472
Marca: Thermo Scientific™ 951251
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para los sistemas universales Qiagen están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para los sistemas universales Qiagen están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas se retiran y expulsan a la perfección en todo momento.
  • Disponibles no estériles, estériles y con la tecnología de filtro ART™
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 300 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Negro
Formato Gradilla
Estilo de punta Conductivo
Envase 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja
Para utilizar con (equipo) Universal Fit, Qiagen
Línea de productos QiagenTM
Fit for Purpose Estéril