Learn More
Thermo Scientific™ Puntas Molecular BioProducts™ BioRobotix™ para sistemas universales Qiagen™
Descripción
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para los sistemas universales Qiagen están disponibles en formato esterilizado, no esterilizado y con la tecnología de filtro ART™.
Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas se retiran y expulsan a la perfección en todo momento.
- Disponibles no estériles, estériles y con la tecnología de filtro ART™
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 300 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Negro |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Conductivo |
| Envase | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit, Qiagen |
| Línea de productos | QiagenTM |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.