missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Black 4900 Series Thermal Transfer Printer Ribbon

Código de producto. 11598834
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
35 mm
85 mm
110 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
11598834 35 mm cada uno
11518844 85 mm cada uno
11528844 110 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11598834 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 804792
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cinta para impresoras Brady BBP11 y BBP12

  • Superb smear resistance at high temperatures
  • Superior solvent resistance

Especificaciones

Color Negro
Longitud (métrico) 70 m
Anchura (métrico) 35 mm
Diámetro (métrico) 12.7 mm I.D.
Descripción Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 4900
Caras imprimibles Ink side out
Cantidad 1 Ea.
Alternate Part Number R4900-35X70/O
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.