Learn More
UVP Tubo de repuesto de lámpara de inspección UV BL-15
Código de producto. 12853848
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
434,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12853848 434,8 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 12853848
Marca: UVP 34001701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La lámpara UV BLB de onda larga de 365 nm es ideal para aplicaciones de inspección en lugares de difícil acceso.
  • Carcasa larga, estrecha y ligera para un uso manual sencillo
  • Materiales fluorescentes brillantes con fuente de luz BLB
  • Se incluyen dos ganchos ajustables
  • Longitud de cable extra larga (30 ft)
  • Dimensiones: 20 de L x 2 pulg de diámetro (508 x 50.8 mm)
  • Se incluye tubo de repuesto (15 W)
Especificaciones
Vataje 15 W
Wavelength 365 nm
Para utilizar con (equipo) Lámpara de inspección UV UVP™ BL-15
Longitud (imperial) 17,12 in
Longitud (métrico) 434,8 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad