Learn More
Invitrogen™ BK Virus VP1 Monoclonal Antibody (4942)
Artikelnummer. 16843770
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Packungsgröße:
1 ml
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16843770 1 mL 1 ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16843770 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA533242
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
BK Virus VP1 Monoclonal Antibody for ELISA, ICC/IF
BK Virus VP1 forms an icosahedral capsid with a T=7 symmetry and a 50 nm diameter. The capsid is composed of 72 pentamers linked to each other by disulfide bonds and associated with VP2 or VP3 proteins. Interacts with gangliosides GT1b and GD1b containing terminal alpha2-8-linked sialic acids on the cell surface to provide virion attachment to target cell. This attachment induces virion internalization predominantly through caveolin-mediated endocytosis and traffics to the endoplasmic reticulum. Inside the endoplasmic reticulum, the protein folding machinery isomerizes VP1 interpentamer disulfide bonds, thereby triggering initial uncoating. Next, the virion uses the endoplasmic reticulum-associated degradation machinery to probably translocate in the cytosol before reaching the nucleus. Nuclear entry of the viral DNA involves the selective exposure and importin recognition of VP2/Vp3 nuclear localization signal. In late phase of infection, neo-synthesized VP1 encapsulates replicated genomic DNA in the nucleus, and participates in rearranging nucleosomes around the viral DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno BK Virus VP1
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 4942
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen BKV; BKV VP1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.