missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BIX 02565, MedChemExpress

Código de producto. 16449527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16449527 5 mg 5 miligramos
16496978 10 mg 10 miligramos
16467056 100 mg 100 miligramos
16463037 50 mg 50 miligramos
16430276 2 mg 2 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16449527

Marca: Medchem Express HY16104

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BIX 02565 is a potent ribosomal S6 kinase 2 (RSK2) inhibitor with IC50 of 1.1 nM.

BIX 02565 is a potent ribosomal S6 kinase 2 (RSK2) inhibitor with IC50 of 1.1 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BIX 02565
CAS 1311367-27-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30N6O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 20.75 mg/mL (45.25 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC2=C(C=C1)C=C3N2[C@H](C)CCNC3=O)NC4=NC5=CC=CC=C5N4CCCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 458.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.56
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.