missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Bivastat Recombinant Monoclonal Antibody
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Bivastat, also known as a biosimilar of Bivalirudin, is a synthetic peptide that acts as an anticoagulant by inhibiting thrombin. Structurally, Bivastat is composed of a 20-amino acid chain that mimics the structure and function of Bivalirudin. This structure allows Bivastat to bind to and inhibit thrombin both in its active and clot-bound forms, providing anticoagulant effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Bivastat |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 |
| Especie del huésped | Human |
| Método de purificación | Protein A |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?