Learn More
Bitopertin, MedChemExpress
Código de producto. 16482976
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16482976
Marca: Medchem Express HY10809
MedChemExpress Bitopertin is a potent, noncompetitive glycine reuptake inhibitor, inhibits glycine uptake at human GlyT1 with a concentration exhibiting IC50 of 25 nM.
Bitopertin is a potent, noncompetitive glycine reuptake inhibitor, inhibits glycine uptake at human GlyT1 with a concentration exhibiting IC50 of 25 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bitopertin
CAS 845614-11-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20F7N3O4S
Cantidad 25 mg
Sinónimo RG1678 RO4917838
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (92.00 mM)
SMILES FC1=CC(C(F)(F)F)=CN=C1N2CCN(C(C3=CC(S(=O)(C)=O)=CC=C3O[C@H](C(F)(F)F)C)=O)CC2
Peso molecular (g/mol) 543.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.46
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.