Learn More
Gibco™ BiTek™ Fermentation Broth
Código de producto. 16249871
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
Código de producto. 16249871
Marca: Gibco™ 259520
Un medio de cultivo deshidratado y un producto complementario para pruebas microbiológicas.
El caldo de fermentación Gibco™ BiTek™ es una fermentación bacteriana formulada con ingredientes que presentan una uniformidad, un rendimiento y una solubilidad excelentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C.  Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Para utilizar con (aplicación) Fermentación bacteriana
Línea de productos BiTek
Cantidad 10 kg