missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bisphosphoglycerate mutase Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13229848
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13229848 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13229848 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA521821

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3, Molt-4, Raji, mouse spleen. Predicted reactivity: Mouse (92%), Rat (92%), Rabbit (97%), Chicken (81%), Rhesus Monkey (98%), Chimpanzee (99%), Bovine (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Riboflavin kinase is an essential enzyme that catalyzes the phosphorylation of riboflavin to form flavin mononucleotide, an obligatory step in vitamin B2 utilization and flavin cofactor synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bisphosphoglycerate mutase
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.84 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica BPGM
N.º de referencia del gen P07738, P15327
Alias de gen 2,3-bisphosphoglycerate mutase; 2,3-bisphosphoglycerate mutase, erythrocyte; 2,3-bisphosphoglycerate synthase; 2,3-diphosphoglycerate mutase; Ab2-098; AI323730; AL022789; Bisphosphoglycerate mutase; BPG-dependent PGAM; Bpgm; C86192; DPGM; erythrocyte 2,3-bisphosphoglycerate mutase; hypothetical protein LOC533785; testis secretory sperm-binding protein Li 202a; zgc:92230
Símbolos de los genes BPGM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human BPGM. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12183, 669
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.