Learn More
Bismuth Subsalicylate, MedChemExpress
Código de producto. p-200101390
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
16490988 5 g 5 g
16408528 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 16490988
Marca: Medchem Express HYB0550
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Bismuth Subsalicylate is a potent and orally active antacid and anti-diarrheal agent. Bismuth Subsalicylate reduces inflammation/irritation of stomach and intestinal lining through inhibition of prostaglandin synthesis in vivo. Bismuth Subsalicylate is widely used for the research of diarrheal disorders, including indigestion, diarrhoea, nausea, et al.
Bismuth Subsalicylate is a potent and orally active antacid and anti-diarrheal agent. Bismuth Subsalicylate reduces inflammation/irritation of stomach and intestinal lining through inhibition of prostaglandin synthesis in vivo. Bismuth Subsalicylate is widely used for the research of diarrheal disorders, including indigestion, diarrhoea, nausea, et al.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth Subsalicylate
CAS 14882-18-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5BiO4
Cantidad 5 g
Sinónimo Bismuth oxysalicylate Bismuth(III) salicylate basic
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[Bi](O)OC2=CC=CC=C12
Peso molecular (g/mol) 362.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.09
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation