Learn More
Subsalicilato de bismuto, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407273
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Código de producto. 11383978
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040395.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14882-18-9 | C7H6BiO4 | 363.101 g/mol
To impart pearly surface to cellulose-base, polystyrene, and phenolformaldehyde resins. Typical tap bulk density 0.43g/cm^3Bismuth subsalicylate is used to treat temporary discomforts of the stomach and gastrointestinal tract, such as diarrhea, indigestion, heartburn and nausea. It also acts as an antacid. It is practiced to decrease the number of bowel movements and to make the stool firmer. It is also used to reduce inflammation within the intestine. It is further used in growth media for selective isolation of microorganisms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14882-18-9
Fórmula molecular C7H6BiO4
Peso molecular (g/mol) 363.101
Número MDL MFCD00085368
Clave InChI QBWLKDFBINPHFT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bismuth subsalicylate, bismuth oxysalicylate, wismutsubsalicylat, bismuth oxide salicylate, stabisol, vismut, bismuthi subsalicylas, spiromak forte, pepto-bismol, bismutum subsalicylicum
PubChem CID 16682734
Nombre IUPAC 1,3,2$l^{2}-benzodioxabismin-4-ona;hidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)O[Bi]O2.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth subsalicylate
Color Blanco
Forma física Polvo, normalmente 2 micrómetros máx.
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Información de solubilidad Practically insoluble in water,alcoholSoluble in acid and alkali. Insoluble in cold water,ethanol,diethyl ether and n-octanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.09
Olor Odorless
Aspecto White powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth subsalicylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .