Learn More
Estándar de bismuto, 1000 mg/l en HNO3 al 10 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Código de producto. p-5533045 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11408649 125 ml Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
10090522 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11408649 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLBI42Y
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Bi1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
CAS 7440-69-9 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular Bi
Peso molecular (g/mol) 208.98
Número MDL MFCD00134033
Clave InChI JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Nombre IUPAC bismuto
SMILES [Bi]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 39 elementos a nivel de ppmm.
% mín. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 10% HNO3
Cantidad 125 ml
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matriz Concentración Cat.N.º
10 % HNO3 1000 μg/ml PLBI4-2Y, -2X
Mostrar más Mostrar menos
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio