Learn More
Estándar de bismuto, 1000 mg/l en HNO3 al 10 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Bi | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bismuth Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| Certificado de análisis | El certificado de garantía de análisis indica un máximo de 39 elementos a nivel de ppmm. |
| % mín. CAS | 0.1, 10.0, 89.9 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
| % máx. CAS | 0.1, 10.0, 89.9 |
| Técnica | AA, ICP |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | 10% HNO3 |
| Mostrar más |
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio