Learn More
Trifluorometanosulfonato de bismuto(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047731
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11305515
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19687.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88189-03-1 | C3BiF9O9S3 | 656.17 g/mol
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst in Friedel-Crafts acylation and cycloisomerization of allene-enol ethers. It behaves as a direct substitution catalyst and involved in the substitution of allylic, propargylic, and benzylic alcohols with sulfonamides, carboxamides and carbamates. Further, it is also used in Mukaiyama aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de bismuto(III) actúa como catalizador en la acilación de Friedel-Crafts y la cicloisomerización de los éteres de aleno-enol. Se comporta como un catalizador de sustitución directa y participa en la sustitución de alcoholes alílicos, propargílicos y bencílicos por sulfonamidas, carboxamidas y carbamatos. Además, se utiliza en las reacciones aldólicas de Mukaiyama.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo orgánico, dioxano, formamida de dimetilo y sulfoxida de dimetilo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88189-03-1
Fórmula molecular C3BiF9O9S3
Peso molecular (g/mol) 656.17
Número MDL MFCD02093669
Clave InChI NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth iii trifluoromethanesulfonate, bismuth triflate, bismuth trifluoromethanesulfonate, bismuth 3+ triflate, bismuth triflate mi, bismuth 3+ trifluoromethanesulfonate, bismuth tris trifluoromethanesulfonate, bismuth iii triflate, bismuth 3+ ion tritriflate
PubChem CID 9917655
Nombre IUPAC bismuto; trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Bi+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión >300°C
Fórmula lineal (CF3SO3)3Bi
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in organics acetonitrile,dioxane,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 656.19
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C