Learn More
Trifluorometanosulfonato de bismuto(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3523377 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10124823 5 g Frasco de vidrio 5 g
10166763 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10124823
Marca: Thermo Scientific Acros 387590050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88189-03-1 | C3BiF9O9S3 | 656.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88189-03-1
Fórmula molecular C3BiF9O9S3
Peso molecular (g/mol) 656.19
Número MDL MFCD02093669
Clave InChI NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth iii trifluoromethanesulfonate, bismuth triflate, bismuth trifluoromethanesulfonate, bismuth 3+ triflate, bismuth triflate mi, bismuth 3+ trifluoromethanesulfonate, bismuth tris trifluoromethanesulfonate, bismuth iii triflate, bismuth 3+ ion tritriflate
PubChem CID 9917655
Nombre IUPAC bismuto;trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Bi+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión >300.0°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 31.0 to 33% Bi (Complexometry)
Fórmula lineal Bi(OS(O2)CF3)3
Índice Merck 15, 1292
Formula Weight (peso de la fórmula) 656.19
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.