Learn More
Sulfato de bismuto(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026166
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
15433237 25 g 25 g
15443237 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 15433237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22007.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7787-68-0 | Bi2O12S3 | 706.13 g/mol
The esterification of thujopsene with bismuth(III) sulfate in carboxylic acids yeilds esters in 30%. Bismuth(III) sulfateis used as analytics reagents and medicine, it is also used in pharmaceutical industry. It is used to determine other metal sulphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La esterificación de thujopseno con sulfato de bismuto(III) en ácidos carboxílicos produce ésteres en un 30 %. El sulfato de Bismuth(III) se utiliza como reactivo analítico y en la medicina, y también se utiliza en la industria farmacéutica. Se usa para determinar otras sales de sulfato metálicas.
Solubilidad
Soluble en ácido, insoluble en agua y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-68-0
Fórmula molecular Bi2O12S3
Peso molecular (g/mol) 706.13
Número MDL MFCD00036140
Clave InChI BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
PubChem CID 198144
Nombre IUPAC dibismuto;trisulfato
SMILES [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) sulfate
Punto de fusión 405°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Bi2(SO4)3
Índice Merck 14,1286
Información de solubilidad Soluble in acid,insoluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 706.13
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 5.08
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .