Learn More
Oxicloruro de bismuto(III), 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
15289866 50 g 50 g
15299866 250 g 250 g
15279866 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 15289866
Marca: Thermo Scientific Acros 453840500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7787-59-9 | BiClO | 260.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-59-9
Fórmula molecular BiClO
Peso molecular (g/mol) 260.43
Clave InChI BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
Nombre IUPAC oxobismuto;clorhidrato
SMILES O=[Bi].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) oxychloride
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 77.0 to 82.5% (Bi)
Fórmula lineal O=BiCl
Índice Merck 15,1274
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.43
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth oxychloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2