Learn More
Nitrato de bismuto(III) pentahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813354 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13418608 100 g Frasco de plástico 100 g
13428608 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13418608 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447561000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-06-0
Fórmula molecular BiH10N3O14
Peso molecular (g/mol) 485.07
Número MDL MFCD00149157
Clave InChI FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 80.0°C
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Punto de fusión 30.0°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Bi(NO3)3·5H2O
Índice Merck 15,1271
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Nombre IUPAC trinitrato de bismuto (3+) pentahidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.07
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.