Learn More
Yoduro de bismuto (III), ultra seco, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11393847 1 g 1 g
11373847 5 g 5 g
11383847 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11393847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035681.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7787-64-6 | BiI3 | 589.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-64-6
Fórmula molecular BiI3
Peso molecular (g/mol) 589.69
Número MDL MFCD00010894
Clave InChI KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
PubChem CID 111042
Nombre IUPAC triyoduro de bismuto (3+)
SMILES [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Especificaciones
Punto de ebullición ∼500°C
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) iodide
Punto de fusión 408°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Gránulos
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,1269
Formula Weight (peso de la fórmula) 589.69
Porcentaje de pureza 99.998%
Olor Acidic
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.778g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .